Storage tubes, barcoded, Corning®
96× 1D/2D barcoded storage tubes, without screw caps, 1,3 ml, naturel, racked with cover, do 1,1 ml
Fournisseur: Corning
Aller à :
Product Details & Documents
PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
- Maximum information, 14×14 dot 2D barcode
- Barcode stability, laser-etched, not an attached label
- Compound compatibility, polypropylene construction throughout, making it inert
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Emballage:racked with cover
- Volume de travail recommandé:do 1,1 ml
- Capacité:1,3 ml
- Couleur:naturel
- Désignation:96× 1D/2D barcoded storage tubes, without screw caps
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0248Empty racks with lids for 384 round or square storage tubesbleu-Connexion Pour la disponibilité1 * 20 ST - 219,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0247384× storage tube plug cap on mats for round tube, 384 caps per matorange384 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 38.400 ST - 4 260,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0246384× storage tube plug cap for round tubeorangebulk packConnexion Pour la disponibilité1 * 38.400 ST - 3 040,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0245Empty racks with lids for 96 screw capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) capped storage tubesnaturel-Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 81,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0243Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum capblancbulk packedConnexion Pour la disponibilité1 * 9.600 ST - 590,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-0244Thermoplastic elastomer (TPE) 96 storage tube septum cap on matblanc96 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - 826,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-024296× storage tube screw cap, with O-Ring, on mat, clear with coverorange96 caps per matConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - 3 400,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurEmballageDisponibilitéPrix
- 731-024196× screw caps for storage tubes 1,3 ml, with O-Ringorangebulk packedConnexion Pour la disponibilité1 * 4.800 ST - 2 830,00 €