WHEATON® Rubber Stoppers
WHEATON® Rubber Stoppers
Stopper, natural red rubber, 10,0 mm, 20,0 mm
N° de catalogue 215-3482
Fournisseur:   DWK Life Sciences
WHEATON® Rubber Stoppers
N° de catalogue 215-3482
Fournisseur:  DWK Life Sciences
WHEATON® Rubber Stoppers
WHEATON® Rubber Stoppers
Stopper, natural red rubber, 10,0 mm, 20,0 mm
Prix
417,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Stoppers of various styles, sizes and rubber formulations.
  • Manufactured from the highest quality raw materials
  • Components manufactured to yield exceptional dimensional stability
  • Autoclavable
Straight plug stoppers provide maximum sealing for vials with straight-wall glass finish.
Snap-on style provides maximum sealing for vials with a blow-back glass finish.
Sleeve style stoppers feature a fold-over skirt for sealing in serum finish vials without a crimp closure.
Spécifications
  • Ø inférieur:
    10,0 mm
  • Ø supérieur:
    20,0 mm
  • Désignation:
    Stopper, natural red rubber
  • Seq:
    09
  • Cat. No.:
    215-3482
  • Dureté du duromètre:
    40
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.