Biotin kits, HOOK™
Biotin kits, HOOK™
Biotin-LC-Hydrazide kit, 1 KIT
N° de catalogue BS-19
Fournisseur:   G-Biosciences
Biotin kits, HOOK™
N° de catalogue BS-19
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Biotin kits, HOOK™
Biotin kits, HOOK™
Biotin-LC-Hydrazide kit, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
439,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
HOOK™ Biotin Reagent that conjugates to proteins through amines, sulfhydryls, carboxyls or carbohydrates. The amine and sulfhydryl coupling HOOK™ Biotin Reagents couple directly to the protein through their reactive groups, however the carboxyl coupling HOOK™ Biotin Reagents require a carbodiimide crosslinker and the carbohydrate coupling HOOK™ Biotin Reagents require carbohydrate oxidation before coupling.
  • Optimizer Buffer™ for improved coupling efficiency
  • SpinOUT™ gel filtration columns for rapid (<10 minutes) purification
  • Biotin assay reagents to determine level of biotin incorporation
  • Labels 1 to 10 mg protein/reaction
  • Suitable for 10 coupling reactions
The kits include EDC as the carbodiimide crosslinker in the carboxyl coupling kits and sodium meta-periodate for carbohydrate oxidation in the carbohydrate coupling kits. Kit also contains a specific Optimizer Buffer™ that provides the optimal reaction conditions for each HOOK™ Biotin Reagent.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Biotin-LC-Hydrazide kit
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • BKC-08
    Optimizer Buffer™-V, 5X
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 149,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • BKC-06
    Optimizer Buffer™-III, 5X
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 149,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • BKC-07
    Optimizer Buffer™-IV, 5X
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 149,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • BKC-09
    Optimizer Buffer™-VI, 5X
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 149,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • BKC-05
    Optimizer Buffer™-II,5X
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 149,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • BKC-04
    Optimizer Buffer™-I, 5X
    2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 149,00 €