Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
DetergentOUT™ Tween®, Medi, 10
N° de catalogue 786-215
Fournisseur:   G-Biosciences
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
N° de catalogue 786-215
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
Detergent removal system, DetergentOUT™ Tween®
DetergentOUT™ Tween®, Medi, 10
Numéro CAS:  
Prix
489,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DetergentOUT™ Tween® is a spin column format detergent removal resin for polysorbate or Tween® detergents or surfactants.
DetergentOUT™ Tween® specifically removes polysorbate detergents without significant loss of proteins, dilution of the protein solution, or change to the buffer composition of the protein solution.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10
  • Désignation:
    DetergentOUT™ Tween®, Medi
Spécifications