dNTP mix
dNTP mix
Deoxynucleotide Mix, 10 mM solutions, 5×0,5 ml, 25 µmol
N° de catalogue 786-442
Fournisseur:   G-Biosciences
dNTP mix
N° de catalogue 786-442
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
dNTP mix
dNTP mix
Deoxynucleotide Mix, 10 mM solutions, 5×0,5 ml, 25 µmol
Numéro CAS:  
Prix
229,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 µmol
Product Details & Documents
Aqueous mixture of dATP, dCTP, dGTP and dTTP each at a final concentration of 10 or 25 mM.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25 µmol
  • Désignation:
    Deoxynucleotide Mix, 10 mM solutions, 5×0,5 ml