Ampoules LED
Module LED, 6000 K ±300 K
N° de catalogue 630-1319
Fournisseur:   MOTIC
Ampoules LED
N° de catalogue 630-1319
Fournisseur:  MOTIC
Ampoules LED
Ampoules LED
Module LED, 6000 K ±300 K
Prix
104,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Module LED, 6000 K ±300 K
  • Seq:
    303