Microscopes inversés, AE 2000
Product Details & Documents
Les microscopes AE2000 sont conçus pour des applications de culture cellulaire.
- Arrêt automatique après 15 minutes d'inutilisation
- Objectifs sans plomb conformes à la directive RoHs
- Conception robuste et faible encombrement
Pour la microbiologie, les laboratoires d'analyses, et les inspections de routine.
Informations de commande: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
Livraison: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
AE2000 Bino SP_1202_EN AE2000 Trino SP_1202_EN
Fiche technique
AE2000 CA_1207_EN
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:Ph1 20×/0,30
- Désignation:Objectif plan-achromatique
- Seq:207
- Distance de travail:4,7 mm
- Cat. No.:630-1366
- Condenseur:0,30 N.A.
- Tourelle:4 positions
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-15021× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 159,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 183,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1500Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 814,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix