Microscopes inversés, AE 2000
Objectif plan-achromatique, 10×/0,25, 16,8 mm
  630-1369
 :   MOTIC
Microscopes inversés, AE 2000
  630-1369
 :  MOTIC
Microscopes inversés, AE 2000
Microscopes inversés, AE 2000
Objectif plan-achromatique, 10×/0,25, 16,8 mm
165,00 €
1 * 1 ST
Les microscopes AE2000 sont conçus pour des applications de culture cellulaire.
  • Arrêt automatique après 15 minutes d'inutilisation
  • Objectifs sans plomb conformes à la directive RoHs
  • Conception robuste et faible encombrement
Pour la microbiologie, les laboratoires d'analyses, et les inspections de routine.
 : Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
 : Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
  • Grossissement:
    10×/0,25
  • Désignation:
    Objectif plan-achromatique
  • Seq:
    202
  • Distance de travail:
    16,8 mm
  • Cat. No.:
    630-1369
  • Condenseur:
    0,30 N.A.
  • Tourelle:
    4 positions
Accessories
  •  
    Désignation
  • 630-1385
    Coulisseau de phase, 3 positions
    1 * 1 ST - 168,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1373
    Support pour boîtes de Petri 35 mm
    1 * 1 ST - 72,50 €
  •  
    Désignation
  • 630-1383
    Filtre en verre rodé (Ø = 45 mm)
    1 * 1 ST - 17,30 €
  •  
    Désignation
  • 630-1386
    Filtre à densité neutre (Ø = 45 mm)
    1 * 1 ST - 50,60 €
  •  
    Désignation
  • 630-1502
    1× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)
    1 * 1 ST - 159,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1381
    Anneau de phase Ph1
    1 * 1 ST - 43,70 €
  •  
    Désignation
  • 630-1379
    Condenseur 0,30 O.N. DT: 72 mm
    1 * 1 ST - 355,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1380
    Anneau de phase Ph0
    1 * 1 ST - 43,70 €
  •  
    Désignation
  • 630-1376
    Platines auxiliaires (2)
    1 * 1 ST - 73,60 €
  •  
    Désignation
  • 630-1387
    Plaque de statif en métal
    1 * 1 ST - 46,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1503
    Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"
    1 * 1 ST - 183,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1374
    Support pour boîtes de Petri 54 mm
    1 * 1 ST - 72,50 €
  •  
    Désignation
  • 630-1320
    Module LED 4500 K ±300 K
    1 * 1 ST - 104,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1319
    Module LED, 6000 K ±300 K
    1 * 1 ST - 104,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1378
    Condenseur 0,40 O.N. DT: 53 mm
    1 * 1 ST - 633,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1500
    Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mm
    1 * 1 ST - 814,00 €
  •  
    Désignation
  • 630-1377
    Platine en verre
    1 * 1 ST - 21,90 €