Microscopes inversés, AE 2000
Microscopes inversés, AE 2000
Microscope inversé, AE2000, Binoculaire, Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH, 40× LWD
N° de catalogue 630-1316
Fournisseur:   MOTIC
Microscopes inversés, AE 2000
N° de catalogue 630-1316
Fournisseur:  MOTIC
Microscopes inversés, AE 2000
Microscopes inversés, AE 2000
Microscope inversé, AE2000, Binoculaire, Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH, 40× LWD
Prix
3 310,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les microscopes AE2000 sont conçus pour des applications de culture cellulaire.
  • Arrêt automatique après 15 minutes d'inutilisation
  • Objectifs sans plomb conformes à la directive RoHs
  • Conception robuste et faible encombrement
Pour la microbiologie, les laboratoires d'analyses, et les inspections de routine.
Ordering information: Special sets including microscope, application-specific accessories and three objectives (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) are available as well.
Delivery information: Additionnal phase contrast objectives are also available. LED modules can be ordered separately.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Grossissement:
    Plan achromat 4×, 10× PH, 20× LWD PH, 40× LWD
  • Modèle:
    AE2000
  • Désignation:
    Microscope inversé
  • Seq:
    001
  • Type:
    Binoculaire
  • Cat. No.:
    630-1316
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/20 mm avec pointeur
  • Éclairage:
    Halogène − LED en option
  • Condenseur:
    Extra longue distance (72 mm) O.N. 0,30 avec diaphragme et support pour filtre
  • Mise au point:
    Coaxiale micro et macrométrique avec position de verrouillage et contrôle de la tension
  • Distance de travail:
    72 – 184 mm
  • Mode d'observation:
    Fond clair et contraste de phase
  • Platine:
    200×239 mm
  • Exigence électrique:
    100 – 240 V
  • Tourelle:
    4 positions, inclinées|4 positions
  • Tête:
    Siedentopf, 45° inclined, 360° rotating
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1385
    Coulisseau de phase, 3 positions
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 168,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1373
    Support pour boîtes de Petri 35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 72,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1383
    Filtre en verre rodé (Ø = 45 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 17,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1386
    Filtre à densité neutre (Ø = 45 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 50,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1502
    1× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 159,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1381
    Anneau de phase Ph1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 43,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1379
    Condenseur 0,30 O.N. DT: 72 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 355,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1380
    Anneau de phase Ph0
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 43,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1376
    Platines auxiliaires (2)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 73,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1387
    Plaque de statif en métal
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1503
    Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 183,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1374
    Support pour boîtes de Petri 54 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 72,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1320
    Module LED 4500 K ±300 K
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 104,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1319
    Module LED, 6000 K ±300 K
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 104,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1378
    Condenseur 0,40 O.N. DT: 53 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 633,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1500
    Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 814,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1377
    Platine en verre
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 21,90 €