Pipette tips
Extended length (91 mm), 1 - 200 µl, -, Transparent, Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette, Bulk
N° de catalogue DELT200026
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:-
- Volume:1 - 200 µl
- Seq:06
- Style de pointe:Extended length (91 mm)
- Couleur de pointe:Transparent
- Pour l'utilisation avec:Pipetman, Eppendorf, Nichiryo, Oxford, Costar, Volac, Rainin, Finnpipette