Maintenance solutions for electrodes
Reactivation solution for regeneration of glass electrodes, treatment time about 1 min., 25 ml, 25 mL
N° de catalogue METT51350104
Fournisseur: Mettler - Toledo
Maintenance solutions for electrodes
N° de catalogue METT51350104
Fournisseur: Mettler - Toledo
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:25 mL
- Désignation:Reactivation solution for regeneration of glass electrodes, treatment time about 1 min., 25 ml