pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 4,01, 250 mL
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:250 mL
- Désignation:Technical buffer solution, 250 ml
- Valeur pH:4,01