pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 4,01, 6
N° de catalogue METT51350018
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
N° de catalogue METT51350018
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 4,01, 6
Numéro CAS:  
Prix
91,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    6
  • Désignation:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Valeur pH:
    4,01
Spécifications