pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 2,00, 250 mL
N° de catalogue METT51350002
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
N° de catalogue METT51350002
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 250 ml, 2,00, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
25,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Technical buffer solution, 250 ml
  • Valeur pH:
    2,00