Write-on labels
Write-on labels
Write-on labels, Vinyle, vert sur blanc, 58×25 mm, 225 labels/pack
N° de catalogue BRDY225092
Fournisseur:   Brady
Write-on labels
N° de catalogue BRDY225092
Fournisseur:  Brady
Write-on labels
Write-on labels
Write-on labels, Vinyle, vert sur blanc, 58×25 mm, 225 labels/pack
Prix
142,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 225 ST
Product Details & Documents
These write-on labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
  • Labels are used to track calibration, inspection, or parts and/or equipement
Write-on areas allow date, inspector, or other information to be periodically added.
Spécifications
  • Couleur:
    vert sur blanc
  • Désignation:
    Write-on labels
  • Dimensions:
    58×25 mm
  • Matière:
    Vinyle
  • Seq:
    18
  • Emballage:
    225 labels/pack