Chaises Cleanroom Basic
Chaise noire Cleanroom Basic 2, garniture en cuir synthétique Skai® anti-décharges électrostatiques, mécanisme asynchrone avec réglage du poids, hauteur du dossier : 530 mm, 490 - 630 mm, Roulettes, -
N° de catalogue 139-0582
Fournisseur: bimos
Aller à :
Product Details & Documents
Afin de créer des salles « propres » ou « stériles », des mesures doivent être prises pour éviter la contamination des produits et des processus. Il s'agit là d'une exigence primordiale dans les secteurs de la microélectronique, de l'industrie pharmaceutique, de la production de microsystèmes, de l'optique, de l'ingénierie médicale et des soins de santé. C'est pourquoi Bimos a travaillé en collaboration avec les spécialistes de l'industrie et de la recherche afin de développer sa gamme novatrice de chaises pour salle propre pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
- Les surfaces lisses et étanches de l'assise et du dossier évitent des effets de déformation, même en cas de débit constant de l'air dans le système de filtration et arrêtent l'accumulation de particules sur le siège
- Le cuir synthétique, la garniture et le support de garniture sont liés en permanence grâce à une technologie spéciale garantissant qu'aucune particule ne peut être émise
- Base en étoile à 5 branches aluminium poli résistant à l'abrasion
- Le châssis de base en aluminium moulé est poli et les roulettes/patins sont adaptés aux sols durs
- Les coques de l'assise et du dossier sont en plastique
- Disponibles en 3 versions : dossier à contact, dossier à contact avec inclinaison du dossier et mécanisme asynchrone avec régulation en fonction du poids
Spécifications
- Désignation:Chaise noire Cleanroom Basic 2, garniture en cuir synthétique Skai® anti-décharges électrostatiques, mécanisme asynchrone avec réglage du poids, hauteur du dossier : 530 mm
- Hauteur:490 - 630 mm
- Seq:03
- Roulettes ou patins:Roulettes
- Repose-pieds:-