Pipette tips
Pipette tips
Gilson type, graduated, bevelled, 2 - 200 µl, -, Transparent, Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, Bulk (25×1000)
N° de catalogue DELT200078
Fournisseur:   DELTALAB
Pipette tips
N° de catalogue DELT200078
Fournisseur:  DELTALAB
Pipette tips
Gilson type, graduated, bevelled, 2 - 200 µl, -, Transparent, Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, Bulk (25×1000)
Prix
354,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25.000 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Emballage:
    Bulk (25×1000)
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    2 - 200 µl
  • Seq:
    08
  • Style de pointe:
    Gilson type, graduated, bevelled
  • Couleur de pointe:
    Transparent
  • Pour l'utilisation avec:
    Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL