VWR®, Dessiccateurs à vide
Avec vanne d'arrêt, 300 DN, 380×435 mm, 285 mm
N° de catalogue 467-0090
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Verre borosilicaté 3.3.
- Brides plates rodées avec précision et couvercles interchangeables
- Tube de jonction RN 24/29 avec joint rodé standard dans le couvercle, fourni avec un robinet à pointeau en PTFE
- Base et couvercle à rodage plan
- Haute résistance mécanique, thermique et chimique
Grâce à leurs parois plus épaisses, ces dessiccateurs peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal possible sur le plan technique.
Certifications: DIN 12491
Documents
Spécifications
- Ø int.:285 mm
- Dimension nominale:300 DN
- Type:Avec vanne d'arrêt
- Seq:05
- Ø ext.×h:380×435 mm