Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR®, Dessiccateurs à vide

VWR®, Dessiccateurs à vide

Avec vanne d'arrêt, 200 DN, 270×315 mm, 192 mm
N° de catalogue 467-0088
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Dessiccateurs à vide
N° de catalogue 467-0088
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Dessiccateurs à vide
VWR®, Dessiccateurs à vide

Avec vanne d'arrêt, 200 DN, 270×315 mm, 192 mm

Prix
402,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Verre borosilicaté 3.3.

  • Brides plates rodées avec précision et couvercles interchangeables
  • Tube de jonction RN 24/29 avec joint rodé standard dans le couvercle, fourni avec un robinet à pointeau en PTFE
  • Base et couvercle à rodage plan
  • Haute résistance mécanique, thermique et chimique

Grâce à leurs parois plus épaisses, ces dessiccateurs peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal possible sur le plan technique.

Certifications: DIN 12491

Spécifications
  • Ø int.:
    192 mm
  • Dimension nominale:
    200 DN
  • Type:
    Avec vanne d'arrêt
  • Seq:
    03
  • Ø ext.×h:
    270×315 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.