Buffer solution pH 1,09
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution, 1,09 (25 °C), 1 L
N° de catalogue KRAF03853.3060
Fournisseur:   Bernd Kraft
Buffer solution pH 1,09
N° de catalogue KRAF03853.3060
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution, 1,09 (25 °C), 1 L
Numéro CAS:  
Prix
64,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Stabilized
Certifications: According to DIN 19267.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Valeur pH:
    1,09 (25 °C)
Spécifications