Lingettes lave-blessure
Recharge pour distributeur de lingettes nettoyantes Salvequick avec 20 lingettes lave-blessure stériles (110×120 mm)
N° de catalogue 118-0250
Fournisseur:   ORKLA CARE
Lingettes lave-blessure
N° de catalogue 118-0250
Fournisseur:  ORKLA CARE
Lingettes lave-blessure
Lingettes lave-blessure
Recharge pour distributeur de lingettes nettoyantes Salvequick avec 20 lingettes lave-blessure stériles (110×120 mm)
Prix
7,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (0,9% NaCl), are intended for the mechanical cleansing of minor wounds when clean tap water is not available.
  • Tissues are packed in sealed sachets, which prevent leakage and guarantee sterility
  • Savett sachets are packed in a refill box
  • Salvequick cleansers fit into first-aid-stations
Spécifications
  • Désignation:
    Recharge pour distributeur de lingettes nettoyantes Salvequick avec 20 lingettes lave-blessure stériles (110×120 mm)