Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
General purpose sample storage vials and caps

General purpose sample storage vials and caps

12,00 ml, 19×65 mm, incolore, Oui, 15-425, PP, PTFE/silicone
N° de catalogue HEWL5183-4332
Fournisseur:   Agilent
General purpose sample storage vials and caps
N° de catalogue HEWL5183-4332
Fournisseur:  Agilent
General purpose sample storage vials and caps
General purpose sample storage vials and caps

12,00 ml, 19×65 mm, incolore, Oui, 15-425, PP, PTFE/silicone

Prix
90,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Matériau du capuchon:
    PP
  • Taille du bouchon:
    15-425
  • Ø×h:
    19×65 mm
  • Septum:
    PTFE/silicone
  • Capacité:
    12,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.