Laboratory jacks
Laboratory jacks
160×130 mm, 60 kg, 7 kg, 60 - 250 mm, bleu
N° de catalogue JUCHVL02290
Laboratory jacks
N° de catalogue JUCHVL02290
Laboratory jacks
Laboratory jacks
160×130 mm, 60 kg, 7 kg, 60 - 250 mm, bleu
Prix
227,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Alliage d'aluminium, avec revêtement en résine époxy. Ces étapes de levage à commande manuelle assurent une stabilité élevée.
  • Le revêtement en résine époxy spéciale s'assure que les surfaces sont extrêmement résistantes aux attaques chimiques et à d'autres facteurs environnementaux
  • Les contrôles de qualité stricts exigés par la norme DIN EN ISO 9001:2000 garantissent une qualité de produit constante
  • Fabriqué en Allemagne
Spécifications
  • Portée statique maximale:
    60 kg
  • Dimensions de la plaque:
    160×130 mm
  • Hauteur de travail:
    60 - 250 mm
  • Couleur:
    bleu
  • Portée dynamique maximale:
    7 kg