Laboratory jacks
100×100 mm, 60 kg, 4 kg, 60 - 200 mm, bleu
N° de catalogue JUCHVL02280
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
Alliage d'aluminium, avec revêtement en résine époxy. Ces étapes de levage à commande manuelle assurent une stabilité élevée.
- Le revêtement en résine époxy spéciale s'assure que les surfaces sont extrêmement résistantes aux attaques chimiques et à d'autres facteurs environnementaux
- Les contrôles de qualité stricts exigés par la norme DIN EN ISO 9001:2000 garantissent une qualité de produit constante
- Fabriqué en Allemagne
Spécifications
- Portée statique maximale:60 kg
- Dimensions de la plaque:100×100 mm
- Hauteur de travail:60 - 200 mm
- Couleur:bleu
- Portée dynamique maximale:4 kg