Adapters, sperical joints
Prise S 35 avec filetage acier M 33 × 1,5, Ø extérieur 30 × 2,4 mm, Ø intérieur 25,2 mm,
N° de catalogue JUCH20457.35
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
For reaction vessels, 316 stainless steel, thread length 14 mm.
Spécifications
- Type:Prise S 35 avec filetage acier M 33 × 1,5, Ø extérieur 30 × 2,4 mm, Ø intérieur 25,2 mm