Double bosshead
Double bosshead with M8 stainless steel thumb bolt, 16 mm
N° de catalogue JUCHVL04810S
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
Double bosshead made from epoxy coated malleable iron.
Certifications: DIN 12895
Spécifications
- Désignation:Double bosshead with M8 stainless steel thumb bolt
- Pour tige Ø:16 mm