Torches
Torches
Axial torches, sheath gas high solids torch with patented injector design, 2,4 mm ID, used with the AGM-1 oxygen
N° de catalogue VARI2010122400
Fournisseur:   VARIAN
Torches
N° de catalogue VARI2010122400
Fournisseur:  VARIAN
Torches
Torches
Axial torches, sheath gas high solids torch with patented injector design, 2,4 mm ID, used with the AGM-1 oxygen
Prix
1 060,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Spécifications
  • Désignation:
    Axial torches, sheath gas high solids torch with patented injector design, 2,4 mm ID, used with the AGM-1 oxygen
  • Seq:
    06
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI2010070790
    Spare quartz torch bonnet for radial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 161,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7210020700
    Torch alignment tool for radial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 138,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7910051290
    GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torches
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 221,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7910051590
    Transfer tube FEP for axial ICP
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 221,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI7910051490
    Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICP
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 221,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910107100
    Kit Torch Fittings
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 98,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI3610007300
    Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 818,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI8110002800
    Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 52,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI2010072900
    Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 060,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI2010077500
    Quartz injector tube, 0,8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 326,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI2010083400
    Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OES
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 060,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910057000
    Quartz injector tube, 1,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 070,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910057300
    Injector holder kit, includes O-ring
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 170,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI9910108200
    O-rings kit
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 30,00 €