dNTP mix
dNTP mix, 25 mm each, size: 1 ml, 1
40053.
: Biotium
Highly purified mix of dNTPs (>99% by HPLC) in 0,6 mM Tris-HCl (pH 7,5); each dNTP is at a concentration of 10 or 25 mm in the solution provided.
The dNTPs are suitable for use in PCR, cDNA synthesis, sequencing, and other molecular biology applications.
- Cdt:1
- Désignation:dNTP mix, 25 mm each, size: 1 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.