Receiving flasks
Receiving flasks
3000 ml, Low temperature, KS 35/20
N° de catalogue BUCH040777
Fournisseur:   BUCHI
Receiving flasks
N° de catalogue BUCH040777
Fournisseur:  BUCHI
Receiving flasks
Receiving flasks
3000 ml, Low temperature, KS 35/20
Prix
349,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Especially for BÜCHI rotary evaporators. With spherical joint socket KS 35/20.
Spécifications
  • Rodage femelle:
    KS 35/20
  • Type:
    Low temperature
  • Capacité:
    3000 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.