Pinces de précision
Droites, pointes très fines, AA, 125 mm
N° de catalogue 232-0217
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
- Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
- 100% antimagnétiques
Documents
Spécifications
- Type:AA
- Désignation:Droites, pointes très fines
- Longueur:125 mm