Standard pH electrodes
SP21B, single junction, refillable, Jonction unique, rechargeable, 0 - 14, 0...+100 °C, Verre, 12×110 mm, BNC, câble d'1 m, Usage général
N° de catalogue CONSSP21B
Fournisseur: CONSORT
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Connexion:BNC, câble d'1 m
- Ø×L:12×110 mm
- Pour:Usage général
- Type:Jonction unique, rechargeable
- Désignation:SP21B, single junction, refillable
- Matière:Verre
- Seq:03
- Température:0...+100 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP21B
- Modèle:SP21B, single junction, refillable