Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
250 L, Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire, 1000×600×450 mm
N° de catalogue BURK3440-2506
Fournisseur:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
N° de catalogue BURK3440-2506
Fournisseur:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
250 L, Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire, 1000×600×450 mm
Prix
847,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Spécifications
  • Capacité:
    250 L
  • Désignation:
    Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire
  • Seq:
    15
  • l×p×h:
    1000×600×450 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK3440-0034
    Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriques
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 213,00 €