Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
23, 25 mm, 0,60 mm, bleu
Fournisseur: HENKE SASS WOLF
Aiguilles hypodermiques, HENKE-JECT® à usage unique
N° de catalogue 613-2017
Fournisseur: HENKE SASS WOLF
Aller à :
Product Details & Documents
Embout et protection d'aiguille stérile et jetable en PP, canule en acier inoxydable. Ces aiguilles sont analysées mécaniquement de façon régulière et des expériences de pratique clinique sont réalisées afin d'améliorer en permanence la qualité et la sécurité des produits pour un meilleur confort du patient.
- Extrémité avec lancette de précision conforme à la norme ISO 7864 avec coupe biseautée précise et lisse
- Tubes à paroi fine, siliconage sec
- Stérilité de cinq ans à compter de la date de stérilisation
Suitable for Luer and Luer lock.
: Emballage individuel sous blister avec code couleur.
Spécifications
- Code couleur:bleu
- Ø:0,60 mm
- Jauge:23
- Longueur:25 mm
- Seq:36



