Buffer solutions
High-resolution buffer, 7,000, -, —, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue REGEH70525
Fournisseur:   REAGECON
Buffer solutions
N° de catalogue REGEH70525
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
High-resolution buffer, 7,000, -, —, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
47,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    500 mL
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
  • Désignation:
    High-resolution buffer
  • Précision du pH:
    -
  • Valeur pH:
    7,000
Spécifications