Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ module with heating and stirring function, for 27 port sample concentrator, 3, Ambient +10...200 °C
N° de catalogue HYPETS-18823
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Nombre de blocs:3
- Plage de température:Ambient +10...200 °C
- Désignation:Reacti-Therm™ module with heating and stirring function, for 27 port sample concentrator
- Seq:013
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HYPETS-18820Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 371,00 €