Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ module with heating function, for 9 port sample concentrator, 1, Ambient +10...200 °C
N° de catalogue HYPETS-18822
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Nombre de blocs:1
- Plage de température:Ambient +10...200 °C
- Désignation:Reacti-Therm™ module with heating function, for 9 port sample concentrator
- Seq:012
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HYPETS-18820Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 371,00 €