Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ module with heating and stirring function, for 9 port sample concentrator, 1, Ambient +10...200 °C
N° de catalogue HYPETS-18821
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Reacti-Therm™ modules
N° de catalogue HYPETS-18821
Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ module with heating and stirring function, for 9 port sample concentrator, 1, Ambient +10...200 °C
Prix
3 430,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Nombre de blocs:
    1
  • Plage de température:
    Ambient +10...200 °C
  • Désignation:
    Reacti-Therm™ module with heating and stirring function, for 9 port sample concentrator
  • Seq:
    011
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HYPETS-18820
    Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modules
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 371,00 €