Cryoboxes
Cryoboxes
10×10, Tube de 1,2 - 2 ml, bleu, 132×132×53 mm
N° de catalogue SARS93.874.610
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Cryoboxes
N° de catalogue SARS93.874.610
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Cryoboxes
10×10, Tube de 1,2 - 2 ml, bleu, 132×132×53 mm
Prix
55,82 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes, made of high quality durable polycarbonate.
  • Numerical coding for each tubes enables quick sample identification
  • Optically clear lid and coloured base with large apertures for swift ventilation
  • Autoclavable
For storage of tubes at deep freeze range to −196 °C.
Spécifications
  • Compartiments:
    10×10
  • Pour:
    Tube de 1,2 - 2 ml
  • l×p×h ext.:
    132×132×53 mm
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    04