Measuring scoops, PP
250 ml, 260 mm, 90 mm, blanc
N° de catalogue SEMA2648
Fournisseur:   SEMADENI
Measuring scoops, PP
N° de catalogue SEMA2648
Fournisseur:  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
250 ml, 260 mm, 90 mm, blanc
Prix
11,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Largeur:
    90 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    07