Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, noir
N° de catalogue DUEH5.11.010
Fournisseur: DUPERTHAL
Aller à :
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Recyclable
Spécifications
- Capacité:10 l
- Couleur:noir
- l×p×h:298×198×264 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourØDisponibilitéPrix
- DUEH5.08.001Ouverture de remplissageFlammable liquids120 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 185,07 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix