Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
FORMALDEHYDE 4% 5 LTR CUBITAINER 1 * 5 L
Catalog # VWRK4078.9005
Supplier:
KLINIPATH
Certificates
Expand image
FORMALDEHYDE 4% 5 LTR CUBITAINER 1 * 5 L
Catalog # VWRK4078.9005
Supplier:
KLINIPATH
Certificates
Related Information
Documentation
Certificates
Search by Lot Number
IFU Buffered Formaldehyde 4% mv (FR).pdf
Product specification
spec_VWRK4078.9005
Documentation
Frequently Bought Together
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N), Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Supelco®
Supplier: Merck
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Ammoniaque 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Supplier: Merck
Bandelettes de test de l'acide péracétique, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR® Overalls, SMS
Supplier: VWR Collection
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Kits de synthèse d'ADNc, qScript™
Supplier: Quantabio
Sodium chlorure, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Supplier: Merck
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Lamelles couvre-objets, rondes
Supplier: VWR Collection
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Supplier: Merck
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection