Student standard pattern forceps
Acier inoxydable, 160 mm, Serrated, Straight, 3,5 mm
N° de catalogue FSCI91100-16
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Student standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI91100-16
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:160 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:03
- Style de pointe:Serrated
- Tip width:3,5 mm
- Tip shape:Straight