Micro Serrefines
Strong clamp press, 125 g, Acier inoxydable, 13 mm, Serrated, Straight, 4×0,75 mm
N° de catalogue FSCI18055-04
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Strong clamp press, 125 g
- Longueur:13 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:4×0,75 mm
- Tip shape:Straight