Micro Serrefines
Light clamp press, 60 g, Acier inoxydable, 19 mm, Serrated, Straight, 10×2 mm
N° de catalogue FSCI18055-01
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Light clamp press, 60 g
- Longueur:19 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:10×2 mm
- Tip shape:Straight