Micro Serrefines
Medium clamp press, 100 g, Acier inoxydable, 15 mm, Serrated, Straight, 6×1 mm
N° de catalogue FSCI18055-03
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Medium clamp press, 100 g
- Longueur:15 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:6×1 mm
- Tip shape:Straight