Micro Serrefines
Strong clamp press, 125 g, Acier inoxydable, 16 mm, Serrated, Angled (90°), 4×0,75 mm
N° de catalogue FSCI18055-06
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Strong clamp press, 125 g
- Longueur:16 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:4×0,75 mm
- Tip shape:Angled (90°)