Vannas spring scissors, titanium
Vannas spring scissors, titanium
Sharp, angled up tips, 95 mm, 5 mm, 0,3 mm
N° de catalogue FSCI15617-08
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, titanium
N° de catalogue FSCI15617-08
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vannas spring scissors, titanium
Vannas spring scissors, titanium
Sharp, angled up tips, 95 mm, 5 mm, 0,3 mm
Prix
346,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of titanium.
Spécifications
  • Type:
    Sharp, angled up tips
  • Longueur:
    95 mm
  • Seq:
    01
  • Tip size:
    0,3 mm
  • Longueur de lame:
    5 mm