Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Lempert rongeurs

Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 160 mm
N° de catalogue FSCI16005-16
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Lempert rongeurs
N° de catalogue FSCI16005-16
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Lempert rongeurs
Lempert rongeurs

Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter, Curved, 160 mm

Prix
196,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents

These rongeurs are made of stainless steel.

  • Single joint action
Spécifications
  • Type:
    Curved
  • Désignation:
    Lempert rongeurs, 2,5 mm cup diameter
  • Longueur:
    160 mm
  • Seq:
    02