Pearson rongeurs
Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter, Shallow bend, 190 mm
N° de catalogue FSCI16015-17
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
- Single joint action
Spécifications
- Type:Shallow bend
- Désignation:Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter
- Longueur:190 mm
- Seq:01