Pearson rongeurs
Pearson rongeurs
Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter, Sharp bend, 170 mm
N° de catalogue FSCI16016-17
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Pearson rongeurs
N° de catalogue FSCI16016-17
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Pearson rongeurs
Pearson rongeurs
Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter, Sharp bend, 170 mm
Prix
207,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These rongeurs are made of stainless steel.
  • Single joint action
Spécifications
  • Type:
    Sharp bend
  • Désignation:
    Pearson rongeurs, 1,2 mm cup diameter
  • Longueur:
    170 mm
  • Seq:
    02